Få mere at vide
Tropone, 97%
Artikelnummer. 11350064
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350064 1 g 1g
11360064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00473.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 539-80-0 | C7H6O | 106.124 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 539-80-0
Molekylær formel C7H6O
Molekylvægt (g/mol) 106.124
MDL nummer MFCD00014331
InChI nøgle QVWDCTQRORVHHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, tropon, unii-co48x7sufh, co48x7sufh, cycloheptatrienone, 1-cyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatriene-1-one
PubChem CID 10881
IUPAC navn cyclohepta-2,4,6-trien-1-on
SMIL C1=CC=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropone
Tæthed 1.094
Kogepunkt 91°C to 92°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.615
Mængde 1 g
Beilstein 1902335
Formel vægt 106.12
Procent renhed 97%