Få mere at vide
Tropolone, TRC
Artikelnummer. 30012514
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012514 50 g
17910565 10 g
17941925 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89270550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-75-5
Molekylær formel C7 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 122.121
Synonym 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-Hydroxytropone, NSC 89303, Purpurocatechol, α-Tropolone
IUPAC navn 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-one
SMIL OC1=CC=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropolone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Formel vægt 122.0368
Procent renhed >95%