Få mere at vide
Tropolone, 98%
Artikelnummer. p-3737711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10615962
Brand: Thermo Scientific Acros 140580010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 533-75-5 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-75-5
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00004158
InChI nøgle MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
IUPAC navn 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-on
SMIL C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropolone
Smeltepunkt 50.0°C to 54.0°C
Farve Beige-creme til hvid
Kogepunkt 115.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9963
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethyl ether, acetone, organic solvents
Formel vægt 122.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver