Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropolone |
| Smeltepunkt | 50.0°C to 54.0°C |
| Farve | Beige-creme til hvid |
| Kogepunkt | 115.0°C (12.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15, 9963 |
| Vis mere |