Få mere at vide
Tropolone, 98%
Artikelnummer. 11433684
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433684 25 g 25g
11413684 1 g 1g
11423684 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433684 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11299.14
Request Bulk or Custom Format
Sensitive reagent for reducing sugars. A non-benzenoid aromatic compound, Reagent for the preparation of fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III). | CAS: 533-75-5 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Tropolone er et følsomt reagens til at reducere sukkerarter. En ikke-benzenoid aromatisk forbindelse, reagens til fremstilling af fusionerede heterocykler og komplekser af Ga(III) og In(III).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-75-5
Molekylær formel C7H6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.123
MDL nummer MFCD00004158
InChI nøgle MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
IUPAC navn 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trien-1-on
SMIL C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropolone
Smeltepunkt 50°C to 55°C
Kogepunkt 115°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 1904978
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 122.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk