Få mere at vide
Novus Biologicals™ Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Artikelnummer. 18297533 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18297533 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18297533 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP262760
Broad spectrum antibiotic
Molecular Weight: 212.3
PubChem ID: 44632924
Application Notes: May be dissolved in DMSO (5 mg/mL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 750590-18-2
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Til brug med (applikation) Orange Powder. May be Dissolved in DMSO (5 mg/mL).
Renhed >98% (HPLC); NMR (conforms)
Mængde 1 mg
Kilde Synthetic
Mål Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic
Form Powder