Få mere at vide
Tropisetron, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458076
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458076 100 mg
16448338 10 mg
16404227 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16458076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0072
MedChemExpress Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropisetron
Fysisk form Solid
CAS 89565-68-4
Farve Orange
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym SDZ-ICS-930 free base
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.68 mM) ∣H2O : ≥ 55 mg/mL (193.42 mM)
SMIL O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Formel vægt 284.35
Procent renhed 95.0%