Få mere at vide
Tropisetron Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropisetron hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H/t11-,12+,13+; |
| Formel vægt | 320.1292 |