Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tropisetron hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772634
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18772634 10 mg
18722794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772634 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2459/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent 5-HT3 antagonist; also α7 nAChR partial agonist
Potent, orally active 5-HT3 receptor antagonist. Antiemetic. Also partial agonist of α7 nAChR. Activates α7Q79G-GlyR chimeric ion channels (EC50 = 38 nM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105826-92-4
Molekylær formel C17H21ClN2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropisetron hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 320.82
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 320.817