Få mere at vide
Tropisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Tropisetron Hydrochloride (SDZ-ICS-930) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropisetron Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 105826-92-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21ClN2O2 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | SDZ-ICS-930 |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (155.86 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (103.89 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |