Få mere at vide
Tropinon, 99%
Artikelnummer. 11371477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371477 100 g 100g
11351477 5 g 5g
11361477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02011.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-24-1
Molekylær formel C8H13NO
Molekylvægt (g/mol) 139.20
MDL nummer MFCD00005549
InChI nøgle QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
IUPAC navn 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on
SMIL CN1C2CCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropinone
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Kogepunkt 227 °C
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 2329
Formel vægt 139.2
Procent renhed 99%