Få mere at vide
Tropinon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311261
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311261 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311261 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17894924AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropinone
CAS 532-24-1
Analyt- eller komponentnavne Tropinone
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H13 N O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI), Tropanone (6CI), Tropinone (7CI), 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 3-Tropanone, 3-Tropinone, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, NSC 118012, Tropanon, Tropinon, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl-
InChI formel InChI=1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC navn (1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 139.195
Mængde 1 ml
Formel vægt 139,0997 g/mol