Få mere at vide
Tropine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropine |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+ |
| Formel vægt | 141.1154 |