missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tropine, TRC

Artikelnummer. 30134809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134809 50 g
30134832 100 g
17951185 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89266550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 120-29-6
Molekylær formel C8 H15 N O
Molekylvægt (g/mol) 141.21
Synonym (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, (3-endo)-, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, endo-, Tropanol (6CI,7CI), (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 2,3-Dihydro-3α-hydroxytropidine, 3α-Tropanol, NSC 43870, Tropine, α-Tropine
IUPAC navn (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tropine
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
Formel vægt 141.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.