Få mere at vide
Tropin DL-tropat, 99%
Beskrivelse
Tropin DL-tropat bruges til at reducere hjerneniveauer af acetylcholin, kompetitiv ikke-selektiv antagonist ved centrale og perifere muskarine acetylcholin-receptorer, brugt i oftalmologi til at udvide pupillen og i genoplivningsbestræbelser i behandlingen af bradykardi og hjertestop.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 g |
| Oversigt | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Reducerer hjerneniveauet af acetylcholin |
| Formel vægt | 289,37 g/mol |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
| Assay | 99% |