Få mere at vide
Tropine, 98%
Artikelnummer. 11397665
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397665 50 g 50g
11387665 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02332.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Tropin som et oxidativt produkt af Tropan, der bruges til at syntetisere alkaloidderivater. Benzatropin og etybenzatropin er derivater af tropin. Det er også en byggesten af atropin, et antikolinergt lægemiddel, der er prototypisk for den muskarine antagonistklasse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tropin
som et oxidativt produkt af Tropan, der bruges til at syntetisere alkaloidderivater. Benzatropin og etybenzatropin er derivater af tropin. Det er også en byggesten af atropin, et antikolinergt lægemiddel, der er prototypisk for den muskarine antagonistklasse.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (100 g/L) ved 20 °C.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med stærke syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-29-6
Molekylær formel C8H15NO
Molekylvægt (g/mol) 141.214
MDL nummer MFCD00005551
InChI nøgle CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Synonym tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
PubChem CID 6101956
IUPAC navn (1R,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMIL CN1C2CCC1CC(C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropine
Smeltepunkt 61°C to 65°C (dried)
Tæthed 1.04
pH 12
Kogepunkt 232°C to 234°C
Lugt Amine-like
Mængde 50 g
Beilstein 80188
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,9781
Opløselighedsinformation Soluble in water. (100g/L) at 20°C.
Formel vægt 141.22
Procent renhed 98%