Få mere at vide
Tropine, 98%
Artikelnummer. 10533691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10533691 25 g Glasflaske 25g
10195723 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140560250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-29-6
Molekylær formel C8H15NO
Molekylvægt (g/mol) 141.21
MDL nummer MFCD00005551
InChI nøgle CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Synonym tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
PubChem CID 6101956
IUPAC navn (1R,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMIL CN1C2CCC1CC(C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropine
Smeltepunkt 62.0°C to 64.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 233.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21, 16
Merck Index 15, 9960
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and chloroform, freely soluble in alcohol
Formel vægt 141.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tropine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.