Få mere at vide
Tropin-3-thiol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30451904
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451904 1 g
30449189 25 g
30450419 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8926751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 908266-48-8
Molekylær formel C8H16ClNS
Molekylvægt (g/mol) 193.74
Synonym (3-endo)-8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol Hydrochloride
IUPAC navn (5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-thiol; hydrochlorid
SMIL Cl.CN1[C@H]2CCC1C[C@H](S)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropine-3-thiol Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NS.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7?,8+;/m0./s1
Formel vægt 193.0692
Produkttitel
Vælg et problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.