Få mere at vide
Tropin-3-thiol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30449189
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449189 25 g
30451904 1 g
30450419 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89267525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 908266-48-8
Molekylær formel C8H16ClNS
Molekylvægt (g/mol) 193.74
Synonym (3-endo)-8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol Hydrochloride
IUPAC navn (5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-thiol; hydrochlorid
SMIL Cl.CN1[C@H]2CCC1C[C@H](S)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropine-3-thiol Hydrochloride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NS.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7?,8+;/m0./s1
Formel vægt 193.0692