Få mere at vide
Tropine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322856
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322856 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322856 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17894922AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropine
CAS 120-29-6
Analyt- eller komponentnavne Tropine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H15 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tropisetron Hydrochloride Imp. A (EP), Tropisetron Imp. A (EP), (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, Tropine, Tropisetron Hydrochloride Impurity A, Tropisetron Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2
IUPAC navn (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 141.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 141.1154 g/mol