Få mere at vide
Tropicamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17994276
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17994276 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17994276 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0601.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tropicamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropicamide
CAS 1508-75-4
Analyt- eller komponentnavne Tropicamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
SMIL CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
IUPAC navn N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamid
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Mængde 250 mg
Formel vægt 284,1525 g/mol