Få mere at vide
Tropicamid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462193
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462193 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462193 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0601.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropicamide
CAS 1508-75-4
Analyt- eller komponentnavne Tropicamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
IUPAC navn N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 284,1525 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.