Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tropicamid, 99+%
Beskrivelse
En muskarinisk antagonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 g |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | En muskarinisk antagonist |
| CAS | 1508-75-4 |
| Molekylær formel | C17H20N2O2 |
| Formel vægt | 284,35g/mol |
| Synonym | N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide; Ro 1-7683 |
| Smeltepunkt | 98 °C |
| Vis mere |