Få mere at vide
Tropisk syre, TRC
Artikelnummer. 17921815
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921815 25 g
17944365 1 g
17993495 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17921815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89262025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-63-6
Molekylær formel C9 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Synonym (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Atropine Imp. C (EP), (±)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (±)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (±)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid
IUPAC navn 3-hydroxy-2-phenylpropansyre
SMIL OCC(C(=O)O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Tropic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Formel vægt 166.063
Procent renhed >95%