Få mere at vide
Tropisk syre, LoGiCal
Artikelnummer. 30459367
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459367 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459367 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0601.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Tropic acid
CAS 552-63-6
Analyt- eller komponentnavne rac Tropic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Atropine Imp. C (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. A (EP), Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Ipratropium Bromide USP Related Compound C, Ipratropium Bromide USP RC C, (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), (+/-)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (+/-)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (+/-)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, Ipratropium Related Compound C, Tropicamide Related Compound C, Atropine Impurity C, Hyoscine Butylbromide Impurity B, Hyoscine Hydrobromide Impurity D, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Ipratropium Bromide Impurity C, Tropicamide Impurity C, Hyoscyamine Impurity A, Ipratropium Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Løsningstype Neat
SMIL OCC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn 3-hydroxy-2-phenylpropansyre
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 166.063 g/mol