Få mere at vide
Tropathiane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropathiane |
| CAS | 67715-80-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tropathiane |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C8 H16 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Tropathiane, 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC1CCOC(C)S1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-propyl-1,3-oxatin |
| Vis mere |