Få mere at vide
Tropathiane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322855
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30322855 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30322855 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17894920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropathiane
CAS 67715-80-4
Analyt- eller komponentnavne Tropathiane
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H16 O S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Tropathiane, 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-
InChI formel InChI=1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCCC1CCOC(C)S1
IUPAC navn 2-methyl-4-propyl-1,3-oxatin
Molekylvægt (g/mol) 160.277
Mængde 100 mg
Formel vægt 160,092 g/mol