Få mere at vide
Tropaeolin Oo, Solstice, Flauka™
Artikelnummer. 15613200 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15613200 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15613200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 310525G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indicator, S. No.: 179
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropaeolin Oo
Navn note Indicator, S. No.: 179
CAS 554-73-4
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C18H14N3NaO3S
MDL nummer MFCD00038130
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3831566
Mængde 5 g
InChI nøgle MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Powder
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn sodium;4-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 375.38
PubChem CID 23668839
Formel vægt 375.38g/mol