Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, ren
Artikelnummer. 10688434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10688434 100 g Glasflaske 100g
10236250 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10688434 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190181000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-57-9
Molekylær formel C12H10N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 317.271
MDL nummer MFCD00007499
InChI nøgle YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 87071197
IUPAC navn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]benzensulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropaeolin O
Beilstein 16, 275
Merck Index 15, 9954
Opløselighedsinformation Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 316.26
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)
Farve Brun til Rust
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver