Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropaeolin O |
| Beilstein | 16, 275 |
| Merck Index | 15, 9954 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 316.26 |
| Grad | Ekstra ren |
| Emballage | Glasflaske |
| Visuel overgangsinterval | from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange) |
| Farve | Brun til Rust |
| Vis mere |