Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O
Artikelnummer. 11388977
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388977 10 g 10g
11378977 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388977 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 038708.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-57-9
Molekylær formel C12H10N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 317.271
MDL nummer MFCD00007499
InChI nøgle YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym Acid Orange 6; C.I. 14270
PubChem CID 87071197
IUPAC navn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]benzensulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropaeolin O
Merck Index 14,9775
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol
Formel vægt 316.27
Farve Brun til Orange
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver