Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, 0,04% vægt/volumen aq. soln.
Artikelnummer. 11315597
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315597 100 mL 100ml
11316159 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315597 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042772.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-57-9
Molekylær formel C12H10N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 317.271
MDL nummer MFCD00007499
InChI nøgle YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym tropaeolin o
PubChem CID 87071197
IUPAC navn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]benzensulfonsyre;natrium
SMIL C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropaeolin O
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vægt 316.27
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske