Få mere at vide
Skytec™ Tromso+ Sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 30274643 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30274643 Lille
30274535 Medium
30274619 Større
30274551 X-Large
30274525 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30274643 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. SKG00097FD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1623.53 DKK
    993.90 DKK / 10 par
    Spare 629.63 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Let, fleeceforet skæreresistent handske med åndbar mikroporøs nitrilbelægning, der giver fremragende greb under tørre og våde forhold.
  • Tynd og fleksibel fuldt belagt isoleret handske med høj slibbeskyttelse
  • Skæremodstand: Niveau F / ANSI A6
  • Fuldt dyppet nitrilskum giver godt greb i våde og tørre forhold
  • Blødt fleeceforing for komfort i kolde forhold
  • Holdbar og letvægts belægning sikrer handskens levetid i slibende applikationer
  • God 360° graders åndbarhed
  • Ultrafin belægning for maksimal taktil følsomhed
  • Touchskærmsfunktioner til at muliggøre brug med skærmenheder
  • Minimeret partikeludskillelse
  • Desinficeret antimikrobiel finish giver ekstra friskhed
  • Håndformende passer til en anden hudfornemmelse
  • Kontaktvarmebeskyttelse op til 250 °C / 482 °F i en kort periode (15 sec. max).
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Snit A6, Punktering 5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43F, EN 21420:2020
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort, Orange
Udvendig finish Rough
Hånd Ambidextrøs
Materiale Skumnitril
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse Lille
Temperatur (engelsk) Max. 482 °F
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C
Liner materiale HPPE, stålfiber, Nylon akryl
Længde (metrisk) 230 mm