Få mere at vide
Skytec™ Tromso Sikkerhedshandsker
Codice prodotto. 30274600 Sfoglia Tutto Skytec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Størrelse
30274600 Lille
30274559 Medium
30274528 Større
30274594 X-Large
30274630 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30274600 Fornitore Skytec™ N. del fornitore SKG00026FD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1017.74 DKK
    623.03 DKK / 10 par
    Spare 394.71 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Let, fleeceforet handske med åndbar mikroporøs nitrilbelægning, der giver fremragende greb i tørre og våde forhold.
  • Tynd og fleksibel isoleret handske med fuld nitrilbelægning
  • Helt dyppet
  • Blødt fleeceforing for komfort i kolde forhold
  • Holdbar og letvægts belægning sikrer handskens levetid i slibende applikationer
  • Kontaktvarmebestandig op til 100 °C/212 °F
  • Ultrafin belægning for maksimal taktil følsomhed
  • Godt greb i våde og tørre forhold
  • Minimeret partikeludskillelse
  • Desinficeret antimikrobiel finish giver ekstra friskhed
  • Håndformende passer til en anden hudfornemmelse
  • Touchskærmsfunktioner til at muliggøre brug med skærmenheder
Specifica
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 4232B, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Nitril
Farve Sort
Udvendig finish Rough
Hånd Ambidextrøs
Materiale Nylon, Akryl
Produkttype Isolerede handsker
Størrelse Lille
Temperatur (engelsk) Max. 212 °F
Temperatur (metrisk) Maks 100 °C
Længde (metrisk) 230 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.