Få mere at vide
Tromethamin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598244 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15598244 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15588244 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15598244 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 410205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tromethamine
Emballage Poly flaske
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 121.14
Grad Multi-Compendial/USP