Få mere at vide
Trolox, TRC
Artikelnummer. 17993585
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993585 10 g
17983495 1 g
17923405 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89256010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53188-07-1
Molekylær formel C14 H18 O4
Molekylvægt (g/mol) 250.2903
Synonym 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid, (±)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic Acid, (R,S)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromanecarboxylic Acid, (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, (±)-Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic Acid, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid, Trolox C
IUPAC navn 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydrokromon-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C2=C(C(C)=C1O)CCC(C)(C(O)=O)O2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trolox
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Formel vægt 250.1205
Procent renhed >95%