Få mere at vide
Trolox, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101304
Encompass_Preferred
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 16480759
Brand: Medchem Express HY101445
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trolox
CAS 53188-07-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H18O4
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
SMIL O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Molekylvægt (g/mol) 250.29
Formel vægt 250.29
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.