Få mere at vide
Trolox, MedChemExpress
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Beskrivelse
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trolox |
| CAS | 53188-07-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H18O4 |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM) |
| SMIL | O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vægt | 250.29 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.