Få mere at vide
Miele Professional™ Vogn til vaskemaskine-desinfektionsmaskiner
Shop alle Miele produkter
:
4 niveau
Beskrivelse
- Til opbevaring og transport af kurve og indsatser
- Inddelt i 4 niveauer, der kan justeres med 102,5 mm
- Bevægelig med 4 låsbare hjul
- Lastvolumen 549 x 599 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Opbevaring/transportsystem |
| Farve | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium |
| Dybde (metrisk) | 662 mm |
| Højde (metrisk) | 1.985 mm |
| Bredde (metrisk) | 616 mm |