Få mere at vide
Gilac™ Vogn til vasketøjskurv
Beskrivelse
- Universal vasketøjskurvevogn.
- 4 rat for nem manøvredygtighed.
- Tillader arbejde i jordoverfladen.
- Overdel designet til at rumme en 130 L vasketøjskurv eller to 60 L vasketøjskurve, den ene ved siden af den anden.
- Den nederste sektion kan rumme en 100 L eller 130 L vasketøjskurv.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vogn |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B x H) | 785 x 560 x 860 mm |
| Holder | Vasketøjskurv |
| Bæreevne (metrisk) | 100 kg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal hylder | 2 |