Få mere at vide
BUCHI Vogn, L-200
Shop alle Buchi produkter
Til brug med (udstyr):
L-200 frysetørrer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfrit stål belagt
- Til brug med L-200 frysetørrer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | >75 kg |
| Antal hylder | 0 |
| Temperaturområde (metrisk) | Ambient to -105°C |
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med (udstyr) | L-200 frysetørrer |
| Længde (metrisk) | 840 mm |
| Vægt (engelsk) | 39.7 lb. |
| Vægt (metrisk) | 18.1 kg |