Få mere at vide
Syngene™ Vogn med fødder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16534341 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
81,28 cm
121,92 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
16534341 81,28 cm -
16574341 121,92 cm Hver
2 options
Artikelnummer. 16534341
Brand: Syngene™ SYN32TRF
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fast vogn udstyret med 4 fod.
  • 4 nivelleringsfødder
Tekniske data
Bredde (engelsk) 32 tommer
Inkluderer Fødder
Bredde (metrisk) 81,28 cm
Produkttype Vogn