Få mere at vide
Multiroir Controlec™ Vogn
Artikelnummer. 15598933
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
1100 x 520 x 1020 mm (samlet), 504 x 910 mm (bakke)
1100 x 520 x 950 mm (samlet), 504 x 910 mm (bakke)
480 x 800 x 1000 mm (samlet), 435 x 615 mm (bakke)
480 x 800 x 950 mm (samlet), 435 x 615 mm (bakke)
Farve:
Lysegrå
Sort
Antal hylder:
2
3
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Farve Antal hylder Pakningsstørrelse
15598933 1100 x 520 x 1020 mm (samlet), 504 x 910 mm (bakke) Lysegrå 3 Hver
15548943 480 x 800 x 950 mm (samlet), 435 x 615 mm (bakke) Sort 2 Hver
15528943 480 x 800 x 950 mm (samlet), 435 x 615 mm (bakke) Lysegrå 2 Hver
15558943 480 x 800 x 1000 mm (samlet), 435 x 615 mm (bakke) Sort 3 Hver
15508943 1100 x 520 x 950 mm (samlet), 504 x 910 mm (bakke) Sort 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15598933 Leverandør Multiroir Controlec™ Leverandørnr. 65002
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
De Multiroir multifunktionelle plastikvogne er praktiske og funktionelle, ideelle til generel brug, transport og flytning af flere genstande rundt i laboratoriet eller arbejdsområdet.
  • Aluminiumsramme med håndtag i hver ende
  • Tilgængelig i formater med to eller tre bakker
  • På hjul for nem manøvredygtighed
  • Fås i lysegrå eller sort
Tekniske data
Farve Lysegrå
Dimensioner (L x B x H) 1100 x 520 x 1020 mm (samlet), 504 x 910 mm (bakke)
Bæreevne (metrisk) 80 kg (pr. bakke), 250 kg (samlet)
Materiale Aluminiumsramme, polypropylenbakker
Antal hylder 3
Hyldemateriale Polypropylen