Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Troglitazone
Beskrivelse
Selective PPARγ receptor agonist (EC50 values are 780 and 555 nM at murine and human PPARγ receptors respectively). Displays no activity at PPARα or PPARδ receptors. Antidiabetic agent; exerts potent glucose-lowering effects in insulin-resistant diabetic mice. Displays anti-invasive effect on human breast cancer cells; reduces migration, adhesion and spreading on fibronectin-coated plates. Also inhibits cell growth of hematopoietic cell lines. Inhibits lamellipodia formation and actin polymerization.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Troglitazone |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 441.54 |
| Renhed | 98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.542 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?