Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Trofinetide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18724524
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18724524 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18724524 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7937/10
IGF-1 synthetic analogue
Trofinetide is an IGF-1 synthetic analog. It suppresses expression of IL-1β, TNF-α, IFN-γ and E-selectin, and inhibits both acute and delayed neuroinflammation following penetrating ballistic-like brain injury (PBBI) in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycyl-2-methyl-L-prolyl-L-glutamic acid
CAS 853400-76-7
Mængde 10 mg
Mål IGF-I/IGF-1
Molekylær formel C13H21N3O6
Renhed 0.98