missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trofinetide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16433207
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16433207 50 mg
16417176 100 mg
16409717 5 mg
16407188 10 mg
16401649 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16433207 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16757

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Trofinetide (NNZ-2566), a synthetic analogue of the endogenous N-terminus tripeptide, Glycine-Proline-Glutamate (GPE), has been shown to be neuroprotective in animal models of brain injury.

Trofinetide (NNZ-2566), a synthetic analogue of the endogenous N-terminus tripeptide, Glycine-Proline-Glutamate (GPE), has been shown to be neuroprotective in animal models of brain injury.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trofinetide
Fysisk form Powder
CAS 853400-76-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H21N3O6
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym NNZ-2566
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (158.57 mM)
SMIL O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)NC([C@@]1(C)N(C(CN)=O)CCC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 315.32
Formel vægt 315.32
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.