Få mere at vide
Interscience™ Trokar til bouillonposer
Artikelnummer. 16312236
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
16312236 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 16312236 Leverandør Interscience™ Leverandørnr. 513020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    1167.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.52 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Trocar kompatibel med de fleste slanger.
  • Kan bruges med alle slanger undtagen dem med en indvendig diameter på 1,6 mm
Tekniske data
Produkttype Trocar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Trækker væske fra taske
Til brug med (udstyr) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro