missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Triuret, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triuret |
| CAS | 556-99-0 |
| Molekylær formel | C3 H6 N4 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Diimidotricarbonic diamide, Triuret (6CI,7CI,8CI), Carbonyldiurea, Dicarbamylurea, NSC 29081, Urea','N,N'-bis(aminocarbonyl)-, Urea','N,N''-carbonylbis- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4O3/c4-1(8)6-3(10)7-2(5)9/h(H6,4,5,6,7,8,9,10) |
| SMIL | NC(=O)NC(=O)NC(=O)N |
| IUPAC navn | 1,3-dicarbamoylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.1 |
| Formel vægt | 146.044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?