Få mere at vide
Triundecanoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triundecanoin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C36H68O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-34(37)40-31-33(42-36(39)30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)32-41-35(38)29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h33H,4-32H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 596.5016 |
| Procent renhed | >95% |