Få mere at vide
Tritylamin, 98%
Artikelnummer. 11493890
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493890 1 g 1g
11421538 5 g 5g
11431538 25 g 25g
11441538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11493890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13864.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5824-40-8 | C19H17N | 259,352 g/mol
Triphenylmethylamin blev brugt til at fremstille diamondoid porøst organisk salt.1 Det blev også brugt til fremstilling af N-trityleretβ -aminoalkoholer, nyttige byggesten i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af tritylcysteinanaloger som hæmmere af human mitotisk kinesin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylmethylamin blev brugt til at fremstille diamantformet porøst organisk salt.1 Det blev også brugt til fremstilling af N-trityleretβ -aminoalkoholer, nyttige byggesten i organisk syntese. Det bruges til fremstilling af tritylcysteinanaloger som hæmmere af human mitotisk kinesin.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5824-40-8
Molekylær formel C19H17N
Molekylvægt (g/mol) 259.352
MDL nummer MFCD00008047
InChI nøgle BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tritylamine, triphenylmethylamine, benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl, tritylamin, trityl amine, aminotriphenylmethane, triphenylaminomethane, triphenyl methylamine, aminotrityl, polymer-bound
PubChem CID 138598
IUPAC navn triphenylmethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tritylamine
Smeltepunkt 100 °C til 104 °C
Kogepunkt 223 °C (14 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2113674
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 259.35
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tritylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tritylamine