missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trityl Valsartan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trityl Valsartan |
| CAS | 783369-52-8 |
| Molekylær formel | C43 H43 N5 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine |
| InChI formel | InChI=1S/C43H43N5O3/c1-4-5-25-39(49)47(40(31(2)3)42(50)51)30-32-26-28-33(29-27-32)37-23-15-16-24-38(37)41-44-46-48(45-41)43(34-17-9-6-10-18-34,35-19-11-7-12-20-35)36-21-13-8-14-22-36/h6-24,26-29,31,40H,4-5,25,30H2,1-3H3,(H,50,51)/t40-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn(n3)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)[C@@H](C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 677.83 |
| Formel vægt | 677.3366 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?